Learn More
Bromuro de 2(1,3-dioxolan- -ilmetil)magnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985991 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11995991 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438861000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 180675-22-3 | C4H7BrMgO2 | 191.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180675-22-3 , 109-99-9
Fórmula molecular C4H7BrMgO2
Peso molecular (g/mol) 191.31
Número MDL MFCD01321271
Clave InChI ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,3-dioxolan-2-ylmethyl magnesium bromide solution, magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane bromide, magnesium 2+ ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide, grignard reagent
PubChem CID 4247254
Nombre IUPAC magnesio;2-metanidil-1,3-dioxolano;bromuro
SMILES Br[Mg]CC1OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1, 3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide
% mín. CAS 8.14, 87.79
% máx. CAS 12.21, 91.86
Color Marrón a blanco
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 65.0°C to 67.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.31
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.