Learn More
1,3-Dioxolan-2-1, TRC
Código de producto. 30009401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009401 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30009401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4865255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dioxolan-2-one
CAS 96-49-1
Fórmula molecular C3 H4 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Carbonic acid, cyclic ethylene ester (6CI,8CI), 2-Dioxolanone, 2-Oxo-1,3-dioxolane, Cyclic ethylene carbonate, Ethylene carbonate, Ethylene glycol carbonate, Glycol carbonate, JS 1002, Jeffsol EC, NSC 11801, NSC 16568, PC Dilanon, Texacar EC, 1,3-Dioxolan-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
SMILES O=C1OCCO1
Nombre IUPAC 1,3-dioxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 88.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.016