Learn More
1,3-Dioxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400498 5 g 5 g
15410498 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54107.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90€
    56.65€ / 5 g
    Ahorro 6.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 505-22-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,3-Dioxane has been employed as solvent in the synthesis of 8- and 9-membered dioxazocines and dioxazonines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-dioxano se ha empleado como disolvente en la síntesis de dioxazocinas y dioxazoninas de 8 y 9 miembros.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-22-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006566
Clave InChI VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-dioxane, 1,3-dioxacyclohexane, meta-dioxane, 1,3-propanediol formal, m-dioxin, dihydro, trimethylene glycol methylene ether, dihydro-m-dioxin, unii-b2c8m17i09, ccris 5911, 2,4-dioxane
PubChem CID 10450
ChEBI CHEBI:46924
Nombre IUPAC 1,3-dioxano
SMILES C1COCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dioxane
Punto de fusión -45°C
Densidad 1.032
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Índice de refracción 1.418
Cantidad 5 g
Número UN UN1165
Beilstein 102532
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 98%