Learn More
1,3-dioxano-5,5-dimetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dioxane-5,5-dimethanol |
| CAS | 6228-25-7 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1,3-Dioxane-5,5-diyl)dimethanol, 5,5-Bis(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Hydroxymethyl-1,3-dioxan-5-ylmethanol, Pentaerythritol Cyclic Acetal With Formaldehyde, Pentaerythritol Cyclic Monoformal, Pentaerythritol Monoformal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2 |
| SMILES | OCC1(CO)COCOC1 |
| Nombre IUPAC | [5-(hidroximetil)-1,3-dioxan-5-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 148.157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.074 |