Learn More
1,3-dioleoilglicerol, TRC
Código de producto. 30371702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30371702 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30371702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD484210100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-diolein
CAS 2465-32-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C37H68O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,3-Dioleoylglycerol, Glycerol 1,3-dioleate, 2-Hydroxy-1,3-propanediyl dioleate, 1,3-Di(cis-9-octadecenoyl)glycerol
Fórmula InChI InChI=1S/C37H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-33-35(38)34-42-37(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,35,38H,3-16,21-34H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Nombre IUPAC [3-[(Z)-heptadec-8-enoil]oxi-2-hidroxi-propil] (Z)-heptadec-8-enoato
Peso molecular (g/mol) 592.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.5067
Porcentaje de pureza >95