Learn More
1,3-Dioleoil-2-estearoilglicerol, TRC
Código de producto. 30012535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012535 100 mg 100 miligramos
30012466 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD484305100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2410-29-9
Fórmula molecular C57H106O6
Peso molecular (g/mol) 887.47
Sinónimo (9Z)-9-Octadecenoic Acid 1,1'-[2-[(1-Oxooctadecyl)oxy]-1,3-propanediyl] Ester, (Z)-9-Octadecenoic Acid 1,1'-[2-[(1-Oxooctadecyl)oxy]-1,3-propanediyl] Ester, 2-Stearo-1,3-diolein, 2-Stearoyldiolein, Glyceryl 1,3-Dioleate-2-stearate, Triglyceride OSO,sn, Triglyceride OStO,sn
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dioleoyl-2-stearoylglycerol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C57H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-26,28-29,54H,4-24,27,30-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-
Formula Weight (peso de la fórmula) 886.7989