Learn More
1,3-dioctanoilglicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dioctanoyl Glycerol |
| CAS | 1429-66-9 |
| Fórmula molecular | C19H36O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glycerol 1,3-Dicaprylate, 1,3-Dioctanoyl Glycerol, 1,3-Dioctanoin, Octanoic Acid 2-Hydoxy-1,3-propanediyl Ester, Octanoic Acid, 1,1'-(2-Hydroxy-1,3-propanediyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-15-17(20)16-24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)=CC1OC(=O)C=C(C)C=1 |
| Peso molecular (g/mol) | 344.49 |