Learn More
1,3-dinitropireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dinitropyrene |
| CAS | 75321-20-9 |
| Fórmula molecular | C16 H8 N2 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pyrene, 1,3-dinitro-, 1,3-Dinitropyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-8-14(18(21)22)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(c2ccc3cccc4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,3-dinitropireno |
| Peso molecular (g/mol) | 292.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0484 |