Learn More
1,3-Dinitrobenceno, TRC
Código de producto. 30137789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137789 250 g 250 g
30138231 50 g 50 g
18080200 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479835250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-65-0
Fórmula molecular C6 H4 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 168.11
Sinónimo Benzene, 1,3-dinitro-, Benzene, m-dinitro- (8CI), 1,3-Dinitrobenzene, DNB, DNB (explosive), Meta-dinitrobenzene, NSC 7189, m-Dinitrobenzene, m-Dinitrobenzene
Nombre IUPAC 1,3-dinitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dinitrobenzene
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0171