Learn More
Ácido 1,3-Dimetilúrico, TRC
Código de producto. 30134123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134123 1 g 1 g
30005021 250 mg 250 miligramos
30012477 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4797351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944-73-0
Fórmula molecular C7H8N4O3
Peso molecular (g/mol) 196.16
Sinónimo 7,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6,8(3H)-trione, 1,3-Dimethyl Uric Acid;
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-7,9-dihidropurina-2,6,8-triona
SMILES CN1C(=O)N(C)C2=C(NC(=O)N2)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyluric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0596
Porcentaje de pureza >95%