Learn More
1,3-Dimethyluric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16435457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16435457 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16435457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW014993
MedChemExpress 1,3-Dimethyluric acid is a product of theophylline metabolism in man. 1,3-Dimethyluric acid is one of the purine components in urinary calculi.
1,3-Dimethyluric acid is a product of theophylline metabolism in man. 1,3-Dimethyluric acid is one of the purine components in urinary calculi.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyluric acid
CAS 944-73-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H8N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (25.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(NC(N2)=O)C1=O
Peso molecular (g/mol) 196.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.16
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism