Learn More
1,3-Dimetilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686872 100 g Frasco de plástico 100 g
10723651 5 g Frasco de vidrio 5 g
10686682 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686872 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116911000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-31-1 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-31-1
Fórmula molecular C3H8N2O
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00008286
Clave InChI MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dimethylurea, sym-dimethylurea, urea, n,n'-dimethyl, dimethylurea, symmetric dimethylurea, urea, 1,3-dimethyl, n,n'-dimethylharnstoff, 1,3-dimethyl urea, n,n'-dimethylharnstoff german, unii-wam6dr9i4x
PubChem CID 7293
ChEBI CHEBI:80472
Nombre IUPAC 1,3-dimetilurea
SMILES CNC(=O)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethylurea
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101°C to 105°C
Color Blanco
Punto de ebullición 268°C to 270°C
Temperatura de inflamación 157°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3NHCONHCH3
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 65
Información de solubilidad Solubility in water: 765g/L in water (21.5°C). Other solubilities: insoluble in ether,soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals