Learn More
1,3-Dimetiluracilo, 99 %
Código de producto. 11385475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385475 5 g 5 g
11375475 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19664.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-14-6
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00038065
Clave InChI JSDBKAHWADVXFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyluracil, n1,n3-dimethyluracil, n,n'-dimethyluracil, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 1,3-dimethyl, 2,4-dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine, uracil, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 1,3-dimethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 70122
ChEBI CHEBI:74763
Nombre IUPAC 1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CN1C=CC(=O)N(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyluracil
Punto de fusión 119°C to 125°C
Cantidad 5 g
Beilstein 124074
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 99%