Learn More
1,3-Dimetiluracilo, 99 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethyluracil |
| Punto de fusión | 119°C to 125°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 124074 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.14 |
| Porcentaje de pureza | 99% |