Learn More
1,3-dimetiltiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethylthiourea |
| CAS | 534-13-4 |
| Fórmula molecular | C3H8N2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,3-Dimethylthiourea, N,N'-Dimethylthiourea (ACI), Urea, 1,3-dimethyl-2-thio- (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Dimethyl-2-thiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, 1,3-Dimethylthiourea, Dimethylthiocarbamide, NSC 8727, sym-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, Dimethylthiocarbamide, N,N'-Dimethyl-thiourea, NSC 8727 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6) |
| SMILES | CNC(=S)NC |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetiltiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 104.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0408 |