Learn More
1,3-dimetilpirrolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-dimethylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 19597-07-0 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-3-4-7(2)6(5)8/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CCN(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetilpirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 113.158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.084 |