Learn More
1,3-Dimetilpirazol, TRC
Código de producto. 30387905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387905 10 g
30371883 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47892510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-48-4
Fórmula molecular C5H8N2
Peso molecular (g/mol) 96.13
Sinónimo 2,5-Dimethylpyrazole, NSC 190569
Nombre IUPAC 1,3-dimetilpirazolo
SMILES Cc1ccn(C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethylpyrazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2/c1-5-3-4-7(2)6-5/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0687