Learn More
Sal de clorhidrato de 1,3-dimetilpentilamina, TRC
Código de producto. 30132430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132430 500 mg 500 miligramos
30132567 50 mg 50 miligramos
17984115 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476600500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13803-74-2
Fórmula molecular C7 H17 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 151.68
Sinónimo Dimethylamylamine Hydrochloride, 4-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride, DMAA HCl
Nombre IUPAC 4-metilhexan-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.CCC(C)CC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylhexanamine hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17N.ClH/c1-4-6(2)5-7(3)8;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.1128