Learn More
1,3-dimetilnaftaleno, TRC
Código de producto. 30387327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30387327 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30387327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47638550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethylnaphthalene
CAS 575-41-7
Fórmula molecular C12 H12
Cantidad 50 mg
Sinónimo Naphthalene, 1,3-dimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dimethylnaphthalene (ACI), NSC 66991
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12/c1-9-7-10(2)12-6-4-3-5-11(12)8-9/h3-8H,1-2H3
SMILES Cc1cc(C)c2ccccc2c1
Nombre IUPAC 1,3-dimetilnaftaleno
Peso molecular (g/mol) 156.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0939