Learn More
1,3-dimetilnaftaleno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12999194 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12999194 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 12999194 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S1631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
1,3-dimetilnaftaleno575-41-71000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethylnaphthalene
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 575-41-7, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C12H12
Número MDL MFCD00004036
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI QHJMFSMPSZREIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=C2C=CC=CC2=C1
Nombre IUPAC 1,3-dimetilnaftaleno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 156.23
PubChem CID 11327
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:48614
Show More Show Less
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio