Learn More
1,3-dimetilindazol-6-amina, Mikromol™
Código de producto. 30051909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051909 25 mg 25 miligramos
30049420 100 mg 100 miligramos
30459054 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051909 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3391.030025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-dimetilindazol-6-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethylindazol-6-amine
CAS 221681-92-1
Nombres de analitos o componentes 1,3-Dimethylindazol-6-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Indazol-6-amine, 1,3-dimethyl-, 1,3-Dimethylindazol-6-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)12(2)11-6/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES Cc1nn(C)c2cc(N)ccc12
Nombre IUPAC 1,3-dimetilindazol-6-amina
Peso molecular (g/mol) 161.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0953 g/mol