Learn More
Dimetilfosfato de 1,3-dimetilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342979 5 g 5 g
11352979 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27788.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 654058-04-5 | C7H15N2O4P | 222.181 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. ionic liquid 1,3-dimethylimidazolium dimethylphosphate ([MMIM][DMP]) + water/ethanol/methanol mixtures exhibit properties which render them suitable as candidates for working pairs in industrial applications of absorption heat pumps or chillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Las mezclas de dimetilfosfato de 1,3-dimetilimidazolio de líquido iónico ([MMIM][DMP]) más agua/etanol/metanol exhiben propiedades que las hacen adecuadas como candidatas para trabajar en parejas en aplicaciones industriales de bombas de calor de absorción o enfriadores.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 654058-04-5
Fórmula molecular C7H15N2O4P
Peso molecular (g/mol) 222.181
Número MDL MFCD08275369
Clave InChI GSGLHYXFTXGIAQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,3-dimethylimidazolium dimethyl phosphate, acmc-1b6nn, 1,3-dimethylimidazoliumdimethylphosphate, dsstox_cid_27946, dsstox_rid_82698, dsstox_gsid_47970, 1-methyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate, 1,3-dimethyl-imidazolium dimethylphosphate, 1,3-dimethylimidazolium dimethyl phosphate hplc
PubChem CID 16069365
Nombre IUPAC 1,3-dimetilimidazol-1-io;dimetilfosfato
SMILES CN1C=C[N+](=C1)C.COP(=O)([O-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethylimidazolium dimethyl phosphate
Densidad 1.277
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.18
Porcentaje de pureza 98%