Learn More
1,3-dimetilbutilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethylbutylamine |
| CAS | 108-09-8 |
| Fórmula molecular | C6 H15 N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Pentanamine, 4-methyl-, Butylamine, 1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Methyl-2-pentanamine, (±)-1,3-Dimethylbutylamine, (±)-4-Methyl-2-Pentanamine, 1,3-Dimethylbutanamine, 1,3-Dimethylbutylamine, 2-Amino-4-methylpentane, 4-Amino-2-methylpentane, 4-Methyl-2-aminopentane, DL-1,3-Dimethylbutylamine, NSC 48080 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC(C)N |
| Nombre IUPAC | 4-metilpentan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 101.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.1204 |