Learn More
1,3-Dimetilbutiamina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30136755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136755 5 g 5 g
30009029 10 g 10 g
30010732 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4713655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71776-70-0
Fórmula molecular C6H16ClN
Peso molecular (g/mol) 137.65
Sinónimo (±)-1,3-Dimethylbutylamine Hydrochloride, (±)-4-Methyl-2-Pentanamine Hydrochloride, 1,3-Dimethylbutanamine Hydrochloride, 2-Amino-4-methylpentane Hydrochloride, 4-Methyl-2-aminopentane Hydrochloride, 4-Methyl-2-pentanamine Hydrochloride, DL-1,3-Dimethylbutylamine Hydrochloride, NSC 48080 Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-metilpentán-2-amina; Cloruro
SMILES CC(C)CC(C)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethylbutylamine hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-5(2)4-6(3)7;/h5-6H,4,7H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.097