Learn More
1,3-Dimetilbutil Butanoato, TRC
Código de producto. 30384066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384066 100 mg -
30374390 500 mg -
30388721 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD457700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5332-88-7
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.26
Sinónimo 1,3-Dimethylbutyl ester butanoic acid, NSC 568
Nombre IUPAC Butanoato 4-metilpentano-2-il
SMILES CCCC(=O)OC(C)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethylbutyl Butanoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-5-6-10(11)12-9(4)7-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1463