Learn More
1,3-ácido dimetilbarbitúrico, 99 % (peso seco), <6 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414674 50 g 50 g
11424674 250 g 250 g
11404674 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414674 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13692.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156.141 g/mol
1,3-Dimethylbarbituric acid is used as a catalyst in the Knoevenagel condensation of a series of aromatic aldehydes. It is also used in the synthesis of 5-aryl-6-(alkyl- or aryl-amino)-1,3-dimethylfuro [2,3-d]pyrimidine derivatives and enantioselective synthesis of isochromene pyrimidinedione derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-42-6
Fórmula molecular C6H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 156.141
Número MDL MFCD00006675
Clave InChI VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione
PubChem CID 69860
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-1,3-diazinano-2,4,6-triona
SMILES CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethylbarbituric acid
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 50 g
Forma física Polvo cristalino
Notas del porcentaje del ensayo (peso en seco)
Beilstein 139810
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.14
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) agua <6 %
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylbarbituric acid