Learn More
Ácido 1,3-dimetilbarbitúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Ácido 1,3-dimetilbarbitúrico, frasco de plástico al 98 % de 500 g con número CAS 769-42-6
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 769-42-6 |
| Punto de fusión | 121°C to 123°C (literature) |
| Punto de ebullición | 228.1°C ± 23.0°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C6H8N2O3 |
| Cantidad | 500 g |
| Clave InChI | VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetil-1,3-diazinano-2,4,6-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 156.14 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1,3-Dimethylbarbituric acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.