Learn More
Ácido 1,3-dimetilbarbitúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573734 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10573734 25 g 25 g
10106213 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10573734 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393280250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-42-6
Fórmula molecular C6H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 156.14
Clave InChI VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-1,3-diazinano-2,4,6-triona
SMILES CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethylbarbituric acid
Punto de fusión 122.0°C to 125.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 60 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.14
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.