Learn More
1,3-dimetilamilamina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318499 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318499 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12724000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylhexaneamine
CAS 105-41-9
Nombres de analitos o componentes Methylhexaneamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H17 N
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Hexanamine, 4-methyl-, Pentylamine, 1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethylamylamine, 1,3-Dimethylpentanamine, 1,3-Dimethylpentylamine, 2-Amino-4-methylhexane, 4-Methyl-2-hexylamine, Forthan, Forthane, Methylhexaneamine, NSC 1106
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
SMILES CCC(C)CC(C)N
Nombre IUPAC 4-metilhexan-2-amina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 115.22
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1361 g/mol