Learn More
1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida, TRC
Código de producto. 30372551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372551 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30372551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460818100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
CAS 1892-57-5
Fórmula molecular C8H17N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Imp. I (EP): N1-[(Ethylimino)methylidene]-N3,N3-dimethylpropan-1,3-diamine, 1,3-Propanediamine, N3-(ethylcarbonimidoyl)-N1,N1-dimethyl- (ACI), ([[3-(Dimethylamino)propyl]imino]methylidene)(ethyl)amine, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide, 1-Ethyl-3-(3'-dimethylaminopropyl)carbodiimide, 1-Ethyl-3-(dimethylaminopropyl)carbodiimide, 1-Ethyl-3-(N,N-dimethylamino)propylcarbodiimide, 1-Ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]carbodiimide, 3-(3-Dimethylaminopropyl)-1-ethylcarbodiimide, 3-Ethyl-1-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide, Dec, EDAC, EDC, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide, N-Ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide
SMILES CCN=C=NCCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 155.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.1422