Learn More
1-(3-Dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida metiodida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424393 25 g 25 g
11404393 1 g 1 g
11414393 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424393 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10962.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22572-40-3 | C9H20N3+ | 170.28 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide is in proteins as water soluble carboxyl modifying reagent. It is used as a crosslinking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida metiodida está en proteínas como reactivo modificante de carboxilo soluble en agua. Se utiliza como agente de entrecruzamiento.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, aire húmedo y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22572-40-3
Fórmula molecular C9H20N3+
Peso molecular (g/mol) 170.28
Número MDL MFCD00011833
Clave InChI JHMDMCSGQQLHNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethylimino methylidene amino-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium, 1-3-trimethylaminio propyl-3-ethylcarbodiimide, 3-ethyliminomethylideneamino propyl-trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide methiodide, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 3-ethylimino methylidene amino propyl trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
PubChem CID 122243
Nombre IUPAC 3-(etiliminometilidenamino)propil-trimetilazanio
SMILES CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1- (3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Punto de fusión 90°C to 92°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4162760
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.17
Porcentaje de pureza 98%