Learn More
1-(3-Dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida metiodida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404393 1 g 1 g
11414393 5 g 5 g
11424393 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404393 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10962.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22572-40-3 | C9H20N3+ | 170.28 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide is in proteins as water soluble carboxyl modifying reagent. It is used as a crosslinking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida metiodida está en proteínas como reactivo modificante de carboxilo soluble en agua. Se utiliza como agente de entrecruzamiento.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, aire húmedo y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22572-40-3
Fórmula molecular C9H20N3+
Peso molecular (g/mol) 170.28
Número MDL MFCD00011833
Clave InChI JHMDMCSGQQLHNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethylimino methylidene amino-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium, 1-3-trimethylaminio propyl-3-ethylcarbodiimide, 3-ethyliminomethylideneamino propyl-trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide methiodide, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 3-ethylimino methylidene amino propyl trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
PubChem CID 122243
Nombre IUPAC 3-(etiliminometilidenamino)propil-trimetilazanio
SMILES CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1- (3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Punto de fusión 90°C to 92°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4162760
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.17
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide