Learn More
1-[3-(Dimetilamino)propil]-3-etilurea, TRC
Código de producto. 30375122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375122 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30375122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492553250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
CAS 32897-26-0
Fórmula molecular C8H19N3O
Cantidad 250 mg
Sinónimo N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N'-ethylurea, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)urea, EDC Urea
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N3O/c1-4-9-8(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3,(H2,9,10,12)
SMILES CCNC(=O)NCCCN(C)C
Nombre IUPAC 1-[3-(dimetilamino)propil]-3-etilurea
Peso molecular (g/mol) 173.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1528