Learn More
1-[3-(Dimetilamino)propil]-3-etilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490759 1 g 1 g
15410769 250 mg 250 miligramos
15400769 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63845.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 32897-26-0 | C8H19N3O | 173.26 g/mol
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea is used in the preparation of cabergoline, which is a dopamine receptor used to treat Parkinsons syndrom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-[3-(dimetilamino)propil]-3-etilurea se utiliza en la preparación de cabergolina, que es un receptor de dopamina utilizado para tratar la enfermedad de Parkinson.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32897-26-0
Fórmula molecular C8H19N3O
Peso molecular (g/mol) 173.26
Número MDL MFCD00027752
Clave InChI NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-dimethylamino propyl-3-ethylurea, 1-ethyl-3 3-dimethylamino urea, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl urea, urea, n-3-dimethylamino propyl-n'-ethyl, 3-3-dimethylamino propyl-1-ethylurea, 1-3-dimethylamino propyl-3-ethyl isourea, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylurea, 3-ethyl amino hydroxy methylene amino-n,n-dimethylpropan-1-amine
PubChem CID 4196313
Nombre IUPAC 1-[3-(dimetilamino)propil]-3-etilurea
SMILES CCNC(=O)NCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Fórmula lineal CH3CH2NHCONH(CH2)3N(CH3)2
Cantidad 1 g
Beilstein 4961600
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea