Learn More
Oxalato de 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3-hidroxi-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carbonitrilo, Mikromol™
Beskrivning
Oxalato de 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3-hidroxi-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carbonitrilo
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate |
| CAS | 1332724-03-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H21 F N2 O2 . C2 H2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile oxalate, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-isobenzofurancarbonitrile ethanedioate (1:1), Citalopram Related Compound B as Oxalate, Citalopram Hydrobromide Impurity B as Oxalate, Escitalopram Oxalate Impurity B as Oxalate, Citalopram Impurity B as Oxalate, Escitalopram Impurity B as Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21FN2O2.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(15-5-7-16(21)8-6-15)18-9-4-14(13-22)12-17(18)19(24)25-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12,19,24H,3,10-11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CN(C)CCCC1(OC(O)c2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3-hidroxi-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo; ácido oxálico |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?