Learn More
Oxalato de 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3-hidroxi-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carbonitrilo, Mikromol™
Produktkod. 17972626
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 mg
Förpackningsstorlek
25 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
17972626 25 mg 25 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17972626 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0242.210025
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxalato de 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3-hidroxi-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carbonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate
CAS 1332724-03-4
Nombres de analitos o componentes 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H21 F N2 O2 . C2 H2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile oxalate, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-isobenzofurancarbonitrile ethanedioate (1:1), Citalopram Related Compound B as Oxalate, Citalopram Hydrobromide Impurity B as Oxalate, Escitalopram Oxalate Impurity B as Oxalate, Citalopram Impurity B as Oxalate, Escitalopram Impurity B as Oxalate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN2O2.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(15-5-7-16(21)8-6-15)18-9-4-14(13-22)12-17(18)19(24)25-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12,19,24H,3,10-11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES CN(C)CCCC1(OC(O)c2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3-hidroxi-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo; ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 430.43
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.154 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.