Learn More
1-[3-(Dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-isobenzofurancarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citalopram-Amide |
| CAS | 64372-56-1 |
| Fórmula molecular | C20 H23 F N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxamide, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide, Citalopram Hydrobromide Imp. A (EP), Citalopram-Amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(16-5-7-17(21)8-6-16)18-9-4-14(19(22)24)12-15(18)13-25-20/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3,(H2,22,24) |
| SMILES | CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C(=O)N)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 342.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1744 |