Learn More
Oxima de 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-isobenzofurancarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxaldehyde Oxime |
| CAS | 227954-88-3 |
| Fórmula molecular | C20H23FN2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Oxime Impurity Of Escitalopram Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22-24)12-16(19)14-25-20/h4-9,12-13,24H,3,10-11,14H2,1-2H3/b22-13+ |
| SMILES | CN(C)CCCC1(OCc2cc(\C=N\O)ccc12)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | (NE)-N-[[1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-5-il]metilideno]hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 342.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1744 |