Learn More
1,3-dimetiladamantano, Mikromol™
Código de producto. 30052002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052002 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052002 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1045.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-dimetiladamantano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyladamantane
CAS 702-79-4
Nombres de analitos o componentes 1,3-Dimethyladamantane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H20
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 1,3-Dimethyladamantane, Memantine Related Compound A (USP), Memantine Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3
SMILES CC12CC3CC(CC(C)(C3)C1)C2
Nombre IUPAC 1,3-Dimetiladamantano
Peso molecular (g/mol) 164.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1565 g/mol