Learn More
1,3-Dimetil-6-metilamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435135 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15435135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31650.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde
CAS 89549-92-8
Punto de fusión 202°C to 204°C
Fórmula molecular C8H11N3O3
Número MDL MFCD10007818
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 1,3-dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-4-methylamino-2,6-dioxopyrimidine-5-carbaldehyde
Clave InChI LMOMYYSBGBBWCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1=C(C(=O)N(C(=O)N1C)C)C=O
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-4-(metilamino)-2,6-dioxopirimidina-5-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 197.194
PubChem CID 13223304
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.2
Porcentaje de pureza 96%