Learn More
1,3-Dimetil-5-pirazolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethyl-5-pyrazolone |
| CAS | 2749-59-9 |
| Fórmula molecular | C5H8N2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,4-Dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-one, 1,3-Dimethyl-5-pyrazolinone, 1,3-Dimethyl-5-pyrazolone, NSC 304 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O/c1-4-3-5(8)7(2)6-4/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1N=C(C)CC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 112.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0637 |