Learn More
1,3-Dimetil-5-nitroadamantano, TRC
Código de producto. 30382634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382634 500 mg -
30370107 100 mg -
30372937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476665500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6588-68-7
Fórmula molecular C12H19NO2
Peso molecular (g/mol) 209.28
Sinónimo 1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane
Nombre IUPAC (1S,3R)-1,3-dimetil-5-nitroadamantano
SMILES O=[N+]([O-])[C@@]1(C2)C[C@]3(C)C[C@H]2C[C@@](C1)(C)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO2/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(5-9,7-10)13(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1416