Learn More
1,3-dimetil-5-[(dimetilamino)metileno]2,4,6-(1H,3H,5H)-trioxoprilimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethyl-5-[(dimethylamino)methylene]2,4,6-(1H,3H,5H)-tr |
| CAS | 35824-98-7 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N3 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N3O3/c1-10(2)5-6-7(13)11(3)9(15)12(4)8(6)14/h5H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C=C1C(=O)N(C)C(=O)N(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 5-(dimetilaminometilideno)-1,3-dimetil-1,3-diazinano-2,4,6-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 211.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0957 |