Learn More
Hidrocloruro de 1,3-dimetil-5-aminoadamantano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193481 10 g Frasco de vidrio 10 g
10183481 1 g Frasco de vidrio 1 g
11935201 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10193481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298080100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41100-52-1 | C12H22ClN | 215.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41100-52-1
Fórmula molecular C12H22ClN
Peso molecular (g/mol) 215.77
Número MDL MFCD00214336
Clave InChI LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl
PubChem CID 181458
ChEBI CHEBI:64323
Nombre IUPAC 3,5-dimetiladamantan-1-amina; hidrocloruro
SMILES [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15,5897
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.77
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino