Learn More
1,3-Dimetil-3-nitrosourea (Contiene un 25-35% de agua), TRC
Código de producto. 30376969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376969 50 mg
30385340 10 mg
30373969 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47144350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13256-32-1
Fórmula molecular C3H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 117.11
Sinónimo N,N'-Dimethyl-N'-nitrosourea, 1,3-Dimethyl-1-nitrosourea, 1,3-Dimethylnitrosourea, 1-Nitroso-1,3-dimethylurea, Dimethylnitrosourea, Dimethylnur, Dimethynur, N,N'-Dimethyl-N-nitrosourea, N,N'-Dimethylnitrosourea, N-Methyl-N'-methyl-N-nitrosourea, N-Nitroso-N,N'-dimethylurea, NDMU, NSC 48893, Nitrosodimethylurea
SMILES CNC(=O)N(C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-3-nitrosourea
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7N3O2/c1-4-3(7)6(2)5-8/h1-2H3,(H,4,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.0538