Learn More
1,3-dimetil-3,4,5,6-tetrahidro-2(1H)-pirimidinona, TRC
Código de producto. 30375894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375894 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30375894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44011525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
CAS 7226-23-5
Fórmula molecular C6H12N2O
Cantidad 25 g
Sinónimo Tetrahydro-1,3-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidinone, 1,3-Dimethylpropyleneurea, DMPU, DMPU (solvent), N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Cyclic Urea, N,N-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N-Dimethyl-N,N-propyleneurea, N,N-Dimethyltrimethyleneurea
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
SMILES CN1CCCN(C)C1=O
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-1,3-diazinan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 128.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.095