Learn More
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 99+%, ACROS Organics™
Código de producto. 15259636 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15259636 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
1 options
Código de producto. 15259636 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
CAS 7226-23-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H12N2O
Cantidad 1 L
Sinónimo 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
Clave InChI GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCN(C1=O)C
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-1,3-diazinan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 128.175
PubChem CID 81646
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.