Learn More
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 99+%, Acros Organics™
Código de producto. 11946531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11946531 100 g 100 ml
1 options
Código de producto. 11946531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433561000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
CAS 7226-23-5
Punto de fusión -20.0°C
Densidad 1.0640g/mL
Punto de ebullición 246.0°C
Temperatura de inflamación 121°C
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula molecular C6H12N2O
Índice de refracción 1.4875 to 1.4895
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble.
Clave InChI GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCN(C1=O)C
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-1,3-diazinan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 128.175
PubChem CID 81646
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Grado Extra seco
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.