Learn More
1,3-Dimetil-3,4,5,6-tetrahidro-2(1H)-pirimidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312377 500 g 500 g
11392367 25 g 25 g
11302377 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11312377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09968.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7226-23-5 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone is a versatile solvent used in the N-alkylation of chiral and O-alkylation of aldoses. It is involved in the preparation of poly(aryl ethers). It is a cyclic urea and used as a polar aprotic organic solvent. Further, it reacts with trifluoro-methanesulfonic acid anhydride to prepare 2,2'-oxy-bis(1,3-dimethyl-tetrahydropyrimidinium) bis(trifluoromethanesulfonate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-dimetil-3,4,5,6-tetrahidro-2(1H)-pirimidinona es un disolvente versátil usado en la N-alquilación de quirales y o-alquilación de aldoses. Está involucrada en la preparación de poli(aril éteres). Es una urea cíclica y se utiliza como un disolvente orgánico de la aprótica polar. Además, reacciona con el anhídrido de ácido trifluoro-metanesulfonico para preparar 2,2′-oxi-bis(1,3-dimetil-tetrahidropirimidinio) bis(trifluorometanulfonato).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7226-23-5
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.175
Número MDL MFCD00006550
Clave InChI GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
PubChem CID 81646
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-1,3-diazinan-2-ona
SMILES CN1CCCN(C1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Punto de fusión -23°C
Densidad 1.06
pH 11
Punto de ebullición 246°C to 247°C
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.489
Cantidad 500 g
Beilstein 110562
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.18
Porcentaje de pureza 98%