Learn More
1,3-Dimetil-2-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30387625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30387625 1 g
1 options
Código de producto. 30387625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4764451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)
CAS 81-20-9
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo m-Xylene, 2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene, 2-Nitro-1,3-dimethylbenzene, 2-Nitro-1,3-xylene, 2-Nitro-m-xylene, NSC 9811
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633