Learn More
1,3-dimetil-2-imidazolidinona, TRC
Código de producto. 30383977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383977 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30383977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47355010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
CAS 80-73-9
Fórmula molecular C5 H10 N2 O
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Imidazolidinone, 1,3-dimethyl-, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidindione, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidone, 1,3-Dimethylethyleneurea, 1,3-Dimethylimidazolidinone, DMEU, DMEU (solvent), DMI, Dimethylimidazolidinone, Karbomos TsEM, N,N-Dimethylethylenediamine cyclic urea, N,N-Dimethylimidazolidinone, N,N'-Dimethyl-2-imidazolidinone, N,N'-Dimethyl-N,N'-ethyleneurea, N,N'-Dimethylethyleneurea, N,N'-Dimethylimidazolidinone, N,N'-Dimethylimidazolidone, Rhonite 1
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Nombre IUPAC 1,3-dimetilimidazolidina-2-uno
Peso molecular (g/mol) 114.146
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0793